5,5-Dimethyl-2-(3-methylphenyl)-1,3,2-dioxaborinane
Lieferant: Apollo Scientific
OR310870-1G
OR310870-5G
APOSOR310870-1GEA
27.7
EUR
APOSOR310870-1G
APOSOR310870-5G
5,5-Dimethyl-2-(3-methylphenyl)-1,3,2-dioxaborinane
5,5-Dimethyl-2-(3-methylphenyl)-1,3,2-dioxaborinane
Formel:
C₁₂H₁₇BO₂ Molecular Weight: 204.073 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28101508 CAS-Nummer: 223799-24-4 |