[3-(Methylamino)phenyl]methanol
Lieferant: Apollo Scientific
OR310887-500MG
APOSOR310887-500MGEA
782
EUR
APOSOR310887-500MG
[3-(Methylamino)phenyl]methanol
[3-(Methylamino)phenyl]methanol
Formel:
C₈H₁₁NO Molecular Weight: 137.179 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16658585 CAS-Nummer: 121562-78-5 |