3-Oxo-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine-6-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR310893-500MG
APOSOR310893-500MGEA 1350 EUR
APOSOR310893-500MG
3-Oxo-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine-6-carbaldehyde
3-Oxo-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine-6-carbaldehyde
Formel: C₈H₆N₂O₃
Molecular Weight: 178,145 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD15526745
CAS-Nummer: 443956-11-4