3-Chloro-8-nitroquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR310904-500MG
APOSOR310904-500MGEA 782 EUR
APOSOR310904-500MG
3-Chloro-8-nitroquinoline
3-Chloro-8-nitroquinoline
Formel: C₉H₅ClN₂O₂
Molecular Weight: 208,601 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11044981
CAS-Nummer: 73868-16-3