3-Chloroquinolin-8-amine
Lieferant: Apollo Scientific
OR310905-500MG
APOSOR310905-500MGEA
782
EUR
APOSOR310905-500MG
3-Chloroquinolin-8-amine
3-Chloroquinolin-8-amine
Formel:
C₉H₇ClN₂ Molecular Weight: 178,618 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11040215 CAS-Nummer: 139399-66-9 |