tert-Butyl 4-(pyridin-4-yloxy)piperidine-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR310911-1G
OR310911-500MG
APOSOR310911-1GEA
894
EUR
APOSOR310911-1G
APOSOR310911-500MG
tert-Butyl 4-(pyridin-4-yloxy)piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-(pyridin-4-yloxy)piperidine-1-carboxylate
Formel:
C₁₅H₂₂N₂O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09261175 CAS-Nummer: 308386-35-8 |