1-Ethoxy-3-methoxybenzene
Lieferant: Apollo Scientific
OR310917-500MG
APOSOR310917-500MGEA
560
EUR
APOSOR310917-500MG
1-Ethoxy-3-methoxybenzene
1-Ethoxy-3-methoxybenzene
Formel:
C₉H₁₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD21340356 CAS-Nummer: 25783-45-3 |