Methyl 3-(4-methoxyphenyl)-3-methylbutanoate
Lieferant: Apollo Scientific
OR310919-500MG
APOSOR310919-500MGEA
1110
EUR
APOSOR310919-500MG
Methyl 3-(4-methoxyphenyl)-3-methylbutanoate
Methyl 3-(4-methoxyphenyl)-3-methylbutanoate
Formel:
C₁₃H₁₈O₃ Molecular Weight: 222,28 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22688506 CAS-Nummer: 67437-37-0 |