5-Amino-6-bromo-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-8-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR310920-500MG
APOSOR310920-500MGEA
782
EUR
APOSOR310920-500MG
5-Amino-6-bromo-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-8-carboxylic acid
5-Amino-6-bromo-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-8-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₁₀BrNO₃ Molecular Weight: 272,095 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD17926267 CAS-Nummer: 941692-27-9 |