tert-Butyl-2-chloro-7,8-dihydro-1,6-naphthyridine-6(5H)-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
tert-Butyl 2-chloro-7,8-dihydro-1,6-naphthyridine-6(5H)-carboxylate
OR310926-1G
APOSOR310926-1GEA
79.9
EUR
APOSOR310926-1G
tert-Butyl-2-chloro-7,8-dihydro-1,6-naphthyridine-6(5H)-carboxylate 95%
tert-Butyl-2-chloro-7,8-dihydro-1,6-naphthyridine-6(5H)-carboxylate
Formel:
C₁₃H₁₇ClN₂O₂ Molecular Weight: 268.75 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10565958 CAS-Nummer: 1151665-15-4 |