tert-Butyl 6-methoxy-7-nitro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR310935-500MG
APOSOR310935-500MGEA
1350
EUR
APOSOR310935-500MG
tert-Butyl 6-methoxy-7-nitro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-2-carboxylate
tert-Butyl 6-methoxy-7-nitro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-2-carboxylate
Formel:
C₁₅H₂₀N₂O₅ Molecular Weight: 308,33 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28101536 CAS-Nummer: 921224-62-6 |