1-Cyclobutyl-4-(piperidine-4-carbonyl)piperazine
Lieferant: Apollo Scientific
OR310942-500MG
APOSOR310942-500MGEA
883
EUR
APOSOR310942-500MG
1-Cyclobutyl-4-(piperidine-4-carbonyl)piperazine
1-Cyclobutyl-4-(piperidine-4-carbonyl)piperazine
Formel:
C₁₄H₂₅N₃O Molecular Weight: 251,368 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09261268 CAS-Nummer: 799559-59-4 |