(6S)-6-(Propylamino)-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-1-ol hydrobromide
Lieferant: Apollo Scientific
OR310955-500MG
APOSOR310955-500MGEA
883
EUR
APOSOR310955-500MG
(6S)-6-(Propylamino)-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-1-ol hydrobromide
(6S)-6-(Propylamino)-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-1-ol hydrobromide
Formel:
C₁₃H₁₉NO·BrH Molecular Weight: 286,208 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20485837 CAS-Nummer: 165950-84-5 |