5-tert-butyl 3-ethyl 4H,5H,6H,7H-pyrazolo[1,5-a]pyrazine-3,5-dicarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR310958-500MG
APOSOR310958-500MGEA
1350
EUR
APOSOR310958-500MG
5-tert-butyl 3-ethyl 4H,5H,6H,7H-pyrazolo[1,5-a]pyrazine-3,5-dicarboxylate
5-tert-butyl 3-ethyl 4H,5H,6H,7H-pyrazolo[1,5-a]pyrazine-3,5-dicarboxylate
Formel:
C₁₄H₂₁N₃O₄ Molecular Weight: 295,334 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18837793 CAS-Nummer: 1286753-88-5 |