2-{Spiro[2.2]pentan-1-yl}ethan-1-ol
Lieferant: Apollo Scientific
OR310965-500MG
APOSOR310965-500MGEA
1350
EUR
APOSOR310965-500MG
2-{Spiro[2.2]pentan-1-yl}ethan-1-ol
2-{Spiro[2.2]pentan-1-yl}ethan-1-ol
Formel:
C₇H₁₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28101543 CAS-Nummer: 118757-50-9 |