(4-Vinylphenyl)boronic acid pinacol ester
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR310973-1G
OR310973-5G
APOSOR310973-1GEA
62.5
EUR
APOSOR310973-1G
APOSOR310973-5G
(4-Vinylphenyl)boronic acid pinacol ester
(4-Vinylphenyl)boronic acid pinacol ester
Formel:
C₁₄H₁₉BO₂ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD18733870 CAS-Nummer: 870004-04-9 |