Diethyl({[4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]methyl})amine
Lieferant: Apollo Scientific
OR310980-1G
OR310980-5G
APOSOR310980-1GEA
89.9
EUR
APOSOR310980-1G
APOSOR310980-5G
Diethyl({[4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]methyl})amine
Diethyl({[4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]methyl})amine
Formel:
C₁₇H₂₈BNO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09746204 CAS-Nummer: 1012785-44-2 |