2-(4-Methoxyphenyl)-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane
Lieferant: Apollo Scientific
OR310982-5G
APOSOR310982-5GEA
72.5
EUR
APOSOR310982-5G
2-(4-Methoxyphenyl)-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane
2-(4-Methoxyphenyl)-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane
Formel:
C₁₂H₁₇BO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09909078 CAS-Nummer: 213596-33-9 |