4-{[3-(4-Methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]methyl}piperidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR310994-1G
APOSOR310994-1GEA 780 EUR
APOSOR310994-1G
4-{[3-(4-Methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]methyl}piperidine hydrochloride
4-{[3-(4-Methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]methyl}piperidine hydrochloride
Formel: C₁₅H₁₉N₃O₂·ClH
Molecular Weight: 309.791 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28041319
CAS-Nummer: 1622069-60-6