Ethyl 6-(chloromethyl)-4-(2-chlorophenyl)-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR310998-1G
APOSOR310998-1GEA
780
EUR
APOSOR310998-1G
Ethyl 6-(chloromethyl)-4-(2-chlorophenyl)-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate
Ethyl 6-(chloromethyl)-4-(2-chlorophenyl)-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate
Formel:
C₁₄H₁₄Cl₂N₂O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00749774 CAS-Nummer: 325479-50-3 |