1,5-Dihydro-4H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-on
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Allopurinol
OR3110-25G
APOSOR3110-25GEA 0 EUR
APOSOR3110-25G
1,5-Dihydro-4H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-on
1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4(5H)-one
Formel: C₅H₄N₄O
Molecular Weight: 136,11 g/mol
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00599413
CAS-Nummer: 315-30-0
EINECS: 206-250-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III