3-Anilino-5,5-dimethyl-2-cyclohexen-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR311067-1G
APOSOR311067-1GEA
139
EUR
APOSOR311067-1G
3-Anilino-5,5-dimethyl-2-cyclohexen-1-one
3-Anilino-5,5-dimethyl-2-cyclohexen-1-one
Formel:
C₁₄H₁₇NO Molecular Weight: 215,291 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00128479 CAS-Nummer: 18940-21-1 |