N-(2-Hydroxypropyl)-2-methylprop-2-enamide
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: N-(2-Hydroxypropyl)methacrylamide
OR311087-5G
APOSOR311087-5GEA 82.8 EUR
APOSOR311087-5G
N-(2-Hydroxypropyl)-2-methylprop-2-enamide
N-(2-Hydroxypropyl)-2-methylprop-2-enamide
Formel: C₇H₁₃NO₂
Schmelzpunkt: 70 °C
Dichte: 1,002 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00080531
CAS-Nummer: 21442-01-3