2-Chloro-N-(4-isopropylphenyl)acetamide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR3111-1G
APOSOR3111-1GEA 39.3 EUR
APOSOR3111-1G
2-Chloro-N-(4-isopropylphenyl)acetamide
2-Chloro-N-(4-isopropylphenyl)acetamide
Formel: C₁₁H₁₄ClNO
Schmelzpunkt: 138…140 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00084931
CAS-Nummer: 1527-61-3