3-(Acetylsulphanyl)-2-methylpropanamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR311103-500MG
APOSOR311103-500MGEA 214 EUR
APOSOR311103-500MG
3-(Acetylsulphanyl)-2-methylpropanamide
3-(Acetylsulphanyl)-2-methylpropanamide
Formel: C₆H₁₁NO₂S
Molecular Weight: 161.222 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02755772
CAS-Nummer: 909027-82-3