3-Methoxy-4-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR311108-500MG
APOSOR311108-500MGEA
883
EUR
APOSOR311108-500MG
3-Methoxy-4-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)benzoic acid
3-Methoxy-4-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)benzoic acid
Formel:
C₁₂H₁₂N₂O₃ Molecular Weight: 232,235 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18906996 CAS-Nummer: 937026-26-1 |