4-Nitro-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Nitro-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-one
OR311139-1G
APOSOR311139-1GEA
249
EUR
APOSOR311139-1G
4-Nitro-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
4-Nitro-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Formel:
C₇H₅N₃O₃ Molecular Weight: 179,14 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09835484 CAS-Nummer: 85330-50-3 |