2-Chlorbenzamidin Hydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Chlorbenzoesäureamidin Hydrochlorid, 2-Chlorphenylamidin Hydrochlorid
OR311150-1G
APOSOR311150-1GEA
97.3
EUR
APOSOR311150-1G
2-Chlorbenzamidin Hydrochlorid
2-Chlorbenzamidin Hydrochlorid
Formel:
C₇H₈Cl₂N₂ Molecular Weight: 191,06 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00275607 CAS-Nummer: 18637-02-0 |