3-[4-(Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]propan-1-ol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)propan-1-ol
OR311253-1G
APOSOR311253-1GEA
151
EUR
APOSOR311253-1G
3-[4-(Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]propan-1-ol
3-[4-(Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]propan-1-ol
Formel:
C₁₅H₂₃BO₃ Molecular Weight: 262,152 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD18734359 CAS-Nummer: 651030-57-8 |