Prop-2-en-1-yl 3,5-diamino-1H-pyrazole-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Allyl 3,5-diamino-1H-pyrazole-4-carboxylate, 3,5-diamino-1H-pyrazole-4-carboxylate
OR311292-500MG
APOSOR311292-500MGEA
336
EUR
APOSOR311292-500MG
Prop-2-en-1-yl 3,5-diamino-1H-pyrazole-4-carboxylate
Prop-2-en-1-yl 3,5-diamino-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formel:
C₇H₁₀N₄O₂ Molecular Weight: 182,18 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD27996731 CAS-Nummer: 1613191-73-3 |