(1R)-1-(2-chlorophenyl)-2,2-dimethylpropane-1,3-diol
Lieferant: Apollo Scientific
OR311294-500MG
APOSOR311294-500MGEA
782
EUR
APOSOR311294-500MG
(1R)-1-(2-chlorophenyl)-2,2-dimethylpropane-1,3-diol
(1R)-1-(2-chlorophenyl)-2,2-dimethylpropane-1,3-diol
Formel:
C₁₁H₁₅ClO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28976644 CAS-Nummer: 139406-15-8 |