(1R)-1-(2-methoxyphenyl)-2,2-dimethylpropane-1,3-diol
Lieferant: Apollo Scientific
OR311296-500MG
APOSOR311296-500MGEA 782 EUR
APOSOR311296-500MG
(1R)-1-(2-methoxyphenyl)-2,2-dimethylpropane-1,3-diol
(1R)-1-(2-methoxyphenyl)-2,2-dimethylpropane-1,3-diol
Formel: C₁₂H₁₈O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28976646
CAS-Nummer: 167255-26-7