N-methoxy-N-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine-2-carboxamide hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR311298-500MG
APOSOR311298-500MGEA
782
EUR
APOSOR311298-500MG
N-methoxy-N-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine-2-carboxamide hydrochloride
N-methoxy-N-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine-2-carboxamide hydrochloride
Formel:
C₈H₁₄N₂O₂·ClH Molecular Weight: 206,67 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28976648 CAS-Nummer: 1823182-24-6 |