5-(Pyridin-2-yl)thiophene-2-sulphonohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(Hydrazinosulphonyl)-5-(pyridin-2-yl)thiophene, 2-[5-(Hydrazinosulphonyl)thien-2-yl]pyridine
OR3117-50MG
APOSOR3117-50MGEA
36.4
EUR
APOSOR3117-50MG
5-(Pyridin-2-yl)thiophene-2-sulphonohydrazide
5-(Pyridin-2-yl)thiophene-2-sulphonohydrazide
Formel:
C₉H₉N₃O₂S₂ Molecular Weight: 255,317 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00052124 CAS-Nummer: 175202-74-1 |