4-(3-Hydroxyoxetan-3-yl)benzoic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR312032-250MG
APOSOR312032-250MGEA
95.7
EUR
APOSOR312032-250MG
4-(3-Hydroxyoxetan-3-yl)benzoic acid 95+%
4-(3-Hydroxyoxetan-3-yl)benzoic acid
Formel:
C₁₀H₁₀O₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22370094 CAS-Nummer: 1346608-76-1 |