1-Tosylazetidin-3-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR312042-250MG
APOSOR312042-250MGEA 71.2 EUR
APOSOR312042-250MG
1-Tosylazetidin-3-one
1-Tosylazetidin-3-one
Formel: C₁₀H₁₁NO₃S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00129860
CAS-Nummer: 76543-27-6