tert-Butyl-3-(benzylamino)-3-(2-ethoxy-2-oxoethyl)azetidine-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
tert-Butyl 3-(benzylamino)-3-(2-ethoxy-2-oxoethyl)azetidine-1-carboxylate
OR312050-250MG
APOSOR312050-250MGEA
445
EUR
APOSOR312050-250MG
tert-Butyl-3-(benzylamino)-3-(2-ethoxy-2-oxoethyl)azetidine-1-carboxylate
tert-Butyl-3-(benzylamino)-3-(2-ethoxy-2-oxoethyl)azetidine-1-carboxylate
Formel:
C₁₉H₂₈N₂O₄ Molecular Weight: 348,45 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22199157 CAS-Nummer: 1373923-04-6 |