Ethyl 2-(thietan-3-ylidene)acetate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR312060-1G
APOSOR312060-1GEA
306
EUR
APOSOR312060-1G
Ethyl 2-(thietan-3-ylidene)acetate
Ethyl 2-(thietan-3-ylidene)acetate
Formel:
C₇H₁₀O₂S Molecular Weight: 158,218 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12755198 CAS-Nummer: 1223573-30-5 |