1-(Oxetan-3-yl)piperazine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR312090-1G
APOSOR312090-1GEA
77
EUR
APOSOR312090-1G
1-(Oxetan-3-yl)piperazine
1-(Oxetan-3-yl)piperazine
Formel:
C₇H₁₄N₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD21847918 CAS-Nummer: 1254115-23-5 |