4-(3-Azetidinyl)morpholine dihydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR312091-1G
APOSOR312091-1GEA
0
EUR
APOSOR312091-1G
4-(3-Azetidinyl)morpholine dihydrochloride
4-(3-Azetidinyl)morpholine dihydrochloride
Formel:
C₇H₁₆Cl₂N₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11617823 CAS-Nummer: 178312-50-0 |