2-[1-(Aminomethyl)cyclobutyl]acetic acid hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR312117-100MG
APOSOR312117-100MGEA
278
EUR
APOSOR312117-100MG
2-[1-(Aminomethyl)cyclobutyl]acetic acid hydrochloride
2-[1-(Aminomethyl)cyclobutyl]acetic acid hydrochloride
Formel:
C₇H₁₃NO₂·ClH Molecular Weight: 179,645 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20645823 CAS-Nummer: 748754-87-2 |