3-Aminomethyl-3-(pyrrolidin-1-yl)oxetane 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(3-(Pyrrolidin-1-yl)oxetan-3-yl)methanamine
OR312143-250MG
APOSOR312143-250MGEA
511
EUR
APOSOR312143-250MG
3-Aminomethyl-3-(pyrrolidin-1-yl)oxetane 97%
3-Aminomethyl-3-(pyrrolidin-1-yl)oxetane
Formel:
C₈H₁₆N₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22628718 CAS-Nummer: 1416323-30-2 |