1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecan 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: CYCLAM
OR3122-1G
APOSOR3122-1GEA 23.2 EUR
APOSOR3122-1G
1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecan 98%
1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecane
Formel: C₁₀H₂₄N₄
Molecular Weight: 200,33 g/mol
Schmelzpunkt: 184…187 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005105
CAS-Nummer: 295-37-4
EINECS: 206-039-1