tert-Butyl 2,6-diazaspiro[3.5]nonane-6-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2,6-Diazaspiro[3.5]nonane-6-carboxylic acid tert-butyl ester
OR312205-250MG
APOSOR312205-250MGEA
275
EUR
APOSOR312205-250MG
tert-Butyl 2,6-diazaspiro[3.5]nonane-6-carboxylate
tert-Butyl 2,6-diazaspiro[3.5]nonane-6-carboxylate
Formel:
C₁₂H₂₂N₂O₂ Molecular Weight: 226,31 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08234981 CAS-Nummer: 885272-17-3 |