2-Oxa-6-azaspiro[3.4]octan-7-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR312208-250MG
APOSOR312208-250MGEA
194
EUR
APOSOR312208-250MG
2-Oxa-6-azaspiro[3.4]octan-7-one
2-Oxa-6-azaspiro[3.4]octan-7-one
Formel:
C₆H₉NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD14586414 CAS-Nummer: 1207174-87-5 |