2,5-Diazaspiro[3.4]octane-5-carboxylic acid tert-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
tert-Butyl 2,5-diazaspiro[3.4]octane-5-carboxylate
OR312236-250MG
APOSOR312236-250MGEA
490
EUR
APOSOR312236-250MG
2,5-Diazaspiro[3.4]octane-5-carboxylic acid tert-butyl ester
2,5-Diazaspiro[3.4]octane-5-carboxylic acid tert-butyl ester
Formel:
C₁₁H₂₀N₂O₂ Molecular Weight: 212,29 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11501186 CAS-Nummer: 1086398-04-0 |