7-Azaspiro[3.5]nonane
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR312259-250MG
APOSOR312259-250MGEA
783
EUR
APOSOR312259-250MG
7-Azaspiro[3.5]nonane
7-Azaspiro[3.5]nonane
Formel:
C₈H₁₅N Molecular Weight: 125,21 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD14581275 CAS-Nummer: 766-34-7 |