2-Oxa-spiro[3.3]heptan-6-one
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Oxaspiro[3.3]heptan-6-one
OR312273-1G
APOSOR312273-1GEA
899
EUR
APOSOR312273-1G
2-Oxa-spiro[3.3]heptan-6-one
2-Oxa-spiro[3.3]heptan-6-one
Formel:
C₆H₈O₂ Molecular Weight: 112,13 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22415239 CAS-Nummer: 1339892-66-8 |