5-Methyl-2-oxa-5,8-diazaspiro[3.5]nonane
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR312278-100MG
APOSOR312278-100MGEA
1210
EUR
APOSOR312278-100MG
5-Methyl-2-oxa-5,8-diazaspiro[3.5]nonane
5-Methyl-2-oxa-5,8-diazaspiro[3.5]nonane
Formel:
C₇H₁₄N₂O Molecular Weight: 142,199 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD22070771 CAS-Nummer: 1369103-58-1 |