2,9-Diazaspiro[5.5]undecane-2-carboxylic acid tert-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
tert-Butyl 2,9-diazaspiro[5.5]undecane-2-carboxylate
OR312332-100MG
APOSOR312332-100MGEA
173
EUR
APOSOR312332-100MG
2,9-Diazaspiro[5.5]undecane-2-carboxylic acid tert-butyl ester
2,9-Diazaspiro[5.5]undecane-2-carboxylic acid tert-butyl ester
Formel:
C₁₄H₂₆N₂O₂ Molecular Weight: 254,38 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11223510 CAS-Nummer: 189333-03-7 |